Learn More
IKA™ Agitateur vertical MINISTAR Control
Agitateur vertical compact haute technologie avec garantie à vie.
Marque: IKA™ 0025001988
1072.10 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Affichage en verre trempé clos à réponse rapide pour une visibilité maximale et une résistance chimique
- Les capteurs de vibrations de pointe détectent les écarts par rapport aux seuils autorisés et arrêtent automatiquement le processus
- Affichage clair pour disposer de toutes les informations essentielles en un coup d’œil
- Minuteur / compteur intégré pour le contrôle des réactions cinétiques sensibles et des rappels
- Interface USB, par exemple pour documenter les paramètres à l’aide de labworldsoft™ ou pour installer les mises à jour du micrologiciel
- Manipulation simple et intuitive
- Surface tactile pour une longue durée de vie
- Relevé de température sur l’affichage
- Boîtier résistant aux produits chimiques
- Fonction de verrouillage des touches
- Régulateur de vitesse contrôlé par microprocesseur pour une vitesse de rotation constante, même avec des changements de viscosité
Spécification
50 à 2 000 tr/min | |
LCD : vitesse, température, couple, minuteur | |
69 W | |
100 à 240 V, 50/60 Hz, 69 W | |
0,5 à 8 mm | |
Polymère avec revêtement en fonte d’aluminium / thermoplastique | |
CC sans balais | |
10 000 mPas |
15 L | |
100/240 V, tension CC : 24 V | |
70 x 193 x 154 mm | |
50/60 Hz | |
Interface USB, prise UE | |
MiniStar 20 | |
20 Ncm | |
1,56 kg |