Learn More
Sartorius Filtres pour seringues RC Minisart™
Associent une filtration pour l’élimination rapide de particules de faible volume et une praticité maximale pour l’utilisateur. Les filtres pour seringues Sartorius Minisart™ RC utilisent une membrane en cellulose régénérée pour la clarification d’échantillons de faible volume. Choisissez parmi les tailles de pores de 0,2 et 0,45 μm dans les filtres de 15, 25 et 4 mm de diamètre.
Marque: Sartorius 17762----------Q
1073.10 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21934" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.94500kg
Description
Combine la filtration par élimination rapide des particules de petit volume avec une praticité maximale pour l’utilisateur.Les filtres pour seringues Sartorius Minisart™ RC utilisent une membrane en cellulose régénérée pour clarifier des échantillons de petit volume.Choisissez parmi les tailles de pores de 0,2 et 0,45 μm dans les filtres de 15, 25 et 4 mm de diamètre.
Filtration simple, rapide et fiable- Contiennent une membrane en cellulose régénérée (RC) hydrophile et résistante aux solvants
- Meilleure compatibilité avec les solutions aqueuses et les mélanges de solvants que les concurrents
- Débit élevé pour une élimination rapide des particules de petit volume sans fuite
- Idéals pour le nettoyage des échantillons et l’élimination des particules pour l’analyse HPLC ou GC
- Boîtier en polypropylène
- Optimisé pour la filtration avant l’analyse
- Résiste même aux solvants et aux produits chimiques agressifs
- Presque exempt de substances extractibles et lixiviables
- Raccord d’entrée Luer-Lock femelle avec raccord de sortie Luer Slip mâle
- Les unités de filtration complètes prêtes à connecter sont faciles à manipuler
- Ajustement universel sur seringues standard
- Les unités jetables à usage unique sont une option économique
- Qualité éprouvée et 100 % testés pendant la fabrication
- Les options non stériles peuvent être stérilisées par oxyde d’éthylène, irradiation aux rayons gamma et autoclavage
Spécification
Oui | |
0,45 μm | |
1,9 cm2 | |
PP | |
Raccord Luer-Slip mâle | |
4.5bar | |
Filtre pour seringue |
Cellulose régénérée | |
Non stérile | |
10 μl | |
Raccord Luer-Lock femelle | |
En vrac | |
500 / boîte | |
15 mm |