Learn More
Sartorius Minisart™ Plus Syringe Filters, Nonsterile
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
Includes a glass fiber pre-filter for difficult to filter liquids. Sartorius Minisart™ Plus Syringe Filters are single-use, complete filtration units with a surfactant-free cellulose acetate membrane. Choose from three color-coded pore sizes.
Marque: Sartorius 17823----------Q
785.95 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Includes a glass fiber pre-filter for difficult to filter liquids. Sartorius Minisart™ Plus Syringe Filters are single-use, complete filtration units with a surfactant-free cellulose acetate membrane. Choose from three color-coded pore sizes in sterile or non-sterile options.
Stérilisation rapide de petits volumes- Spécialement conçus pour la stérilisation de la filtration de liquides difficiles à filtrer
- Contiennent un préfiltre en fibre de verre sur la membrane en acétate de cellulose
- Les unités sont presque exemptes de substances extractibles et lixiviables et filtrent de manière fiable sans aucune fuite
- Disponibles en trois tailles de pores à code couleur : 0,2 μm (bleu), 0,45 μm (jaune) ou 1,2 μm (rouge)
- La filtration est donc efficace et peut doubler le débit
- Idéals pour le nettoyage des échantillons, l’élimination des particules et la filtration stérile des solutions aqueuses
- Les unités complètes sont prêtes à l’emploi
- Unités de filtration à usage unique/jetables
- Raccords d’entrée Luer-Lock femelles avec raccords de sortie Luer-Lock mâles
- Qualité éprouvée et 100 % testés pendant la fabrication
- Unités stériles (par oxyde d’éthylène) et non stériles disponibles
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Blue | |
Hydrophile | |
0,2 μm | |
5,16 cm2 | |
0,1 ml | |
Raccord Luer-Lock femelle | |
4.5bar | |
Filtre pour seringue |
Oui | |
Acétate de cellulose sans surfactant plus fibre de verre | |
Non stérile | |
Pour une stérilisation rapide de petits volumes | |
Polymère de méthacrylate de butadiène-styrène (MBS) | |
Luer-Lock mâle | |
500 / boîte | |
28 mm |