Learn More
MP Biomedicals™ Milieu essentiel minimal d’Eagle, liquide
Intègre des concentrations plus élevées d’acides aminés pour la culture de cellules fastidieuses
Marque:  MP Biomedicals™ 091641454
50.49 EUR valable jusqu'au 2025-02-21
Utilisez le code promo "24115" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11450415
  • 55.90€ / 500mL
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
MEM, préparé à l’origine par Harry Eagle, est l’un des milieux de culture cellulaire les plus populaires. Lors de ses tentatives de cultiver des fibroblastes de mammifères normaux et certains sous-types de cellules HeLa, il a été révélé que les besoins nutritionnels de ces types de cellules ne pouvaient pas être satisfaits par BME. D’autres études ont conduit au développement de MEM à partir de MP Biomedicals incorporant des modifications spécifiques telles que des concentrations plus élevées d’acides aminés pour la culture de cellules fastidieuses.
  • MEM de MP Biomedicals peut être utilisé pour soutenir la croissance de cellules dans des monocouches, en suspension et une grande variété d’autres types de cellules avec une supplémentation appropriée.
  • Disponible avec les sels d’Earle ou Hank.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
4°C
Stérile
Sans glutamine, Sans cystéine, Sans cystine, Sans méthionine
500 mL
Milieu essentiel minimal d’Eagle (modifié)
Bicarbonate de sodium, Sels de Earle
7 à 7,4
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.