Learn More
Fisherbrand™ Agitateur magnétique MiniMax
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
143 x 143 x 66 mm (H x l x P)
Matériau de la plaque supérieure:
Polypropylène
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Vitesse | 350 à 2 000 tr/min |
| Matériau de la plaque supérieure | Polypropylène |
| Tension | 230 V |
| Dimensions (L x l x H) | 143 x 143 x 66 mm (H x l x P) |
| Hauteur (métrique) | 143 mm |
| Largeur (métrique) | 143 mm |
| Alimentation électrique | 230 V, 50 Hz |
| Fréquence | 50 Hz |
| Comprend | Avec barreau d’agitation et adaptateur d’alimentation |
| Type | Agitateur magnétique |
| Afficher plus |