Learn More
Brady™ Étiquettes en papier à découper HSID Minimark™
Click to view available options
Largeur (métrique):
75 mm
105 mm
150 mm
Hauteur (métrique):
55 mm
75 mm
105 mm
Finition:
Brillance moyenne
Brillant
Description:
Modèle L1
Modèle L2
Conditionnement:
1 BX
Description
Étiquette et bande adhésives Minimark
• 12 couleurs d'étiquettes et 4 rubans encreur
• Etiquette HSID pour identification de substances dangereuses
• Ne se détériorent pas dans le temps
• La couleur de la tranche correspond à la couleur du fond et le ruban encreur à la couleur du texte
• L'étiquette blanche comprend la zone orange pour le marquage HSID et le ruban encreur permet d'écrire le texte en noir
• L'étiquette substances dangeureuses comprend la zone orange pour le marquage HSID et le ruban encreur permet d'écrire le texte en noir
• Etiquette substance dangereuse HSID
• 12 couleurs d'étiquettes et 4 rubans encreur
• Etiquette HSID pour identification de substances dangereuses
• Ne se détériorent pas dans le temps
• La couleur de la tranche correspond à la couleur du fond et le ruban encreur à la couleur du texte
• L'étiquette blanche comprend la zone orange pour le marquage HSID et le ruban encreur permet d'écrire le texte en noir
• L'étiquette substances dangeureuses comprend la zone orange pour le marquage HSID et le ruban encreur permet d'écrire le texte en noir
• Etiquette substance dangereuse HSID
Spécification
Spécification
| Description | Modèle L2 |
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
| Couleur | Blanc, Orange |
| Finition | Brillant |
| Matériau | Papier |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Type de produit | Étiquette HSID à découper |
| À utiliser avec (application) | Pour les applications d’étiquetage général à faible coût |
| Quantité | 450/boîte |
| Forme | Carré |
| Afficher plus |