Learn More
Brady™ Étiquettes en papier à découper HSID Minimark™
Code produit. 11727264
Click to view available options
Largeur (métrique):
75 mm
105 mm
150 mm
Hauteur (métrique):
55 mm
75 mm
105 mm
Finition:
Brillance moyenne
Brillant
Description:
Modèle L1
Modèle L2
Conditionnement:
1 BX
Code produit. 11727264
Marque: Brady™ 710080
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Étiquette et bande adhésives Minimark
• 12 couleurs d'étiquettes et 4 rubans encreur
• Etiquette HSID pour identification de substances dangereuses
• Ne se détériorent pas dans le temps
• La couleur de la tranche correspond à la couleur du fond et le ruban encreur à la couleur du texte
• L'étiquette blanche comprend la zone orange pour le marquage HSID et le ruban encreur permet d'écrire le texte en noir
• L'étiquette substances dangeureuses comprend la zone orange pour le marquage HSID et le ruban encreur permet d'écrire le texte en noir
• Etiquette substance dangereuse HSID
Spécification
Certifications/Conformité RoHS, 2011/65/UE
Description Modèle L2
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Revêtement Revêtement blanc sans bois
Couleur blanc, Orange
Finition Brillance moyenne
Matériau Papier
Type de produit Étiquette HSID à découper
À utiliser avec (application) Identifiez vos plaques d’actif et signalétiques avec ces étiquettes métalliques
À utiliser avec (équipement) Imprimante MiniMark
Quantité 230/boîte
Forme Carré
Dimensions (métrique) 105 x 150 mm (H x l)
Plage de températures (métrique) -40°C à +50°C
Épaisseur (métrique) 0,019 mm
Dimensions (LxW) 150 x 150 mm
Largeur (métrique) 150 mm
Hauteur (métrique) 105 mm