Learn More
Brady™ Imprimante pour étiquettes industrielles MiniMark™
Click to view available options
Couleur:
Noir
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Type de produit | Imprimante MiniMark |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Vinyle |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Longueur (métrique) | 30 m |
| Largeur (métrique) | 203 mm |
| Hauteur (métrique) | 178 mm |
| Épaisseur (métrique) | 0,102 mm |
| Profondeur (métrique) | 267 mm |
| Dimensions (L x l) | 100 mm Largeur |
| Afficher plus |