Learn More
Lovibond™ Minikit d’analyse de l’eau
Le Minikit d’analyse de l’eau de Lovibond™ est facile à utiliser et fournit des résultats très précis.
Marque:  Lovibond™ 414220
Code produit. 10616151
  • 76.90€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Le minikit d’analyse d‘eau Lovibond™ est facile à utiliser et fournit des résultats très précis.
  • Fonctionnement facile et dosage exact des réactifs
  • Une précision élevée
  • Réactifs en comprimés Lovibond™ en feuille de métal avec une durée de conservation minimale garantie de 5 ans
  • Envoi illimité
  • Stockage sûr
Spécification
Spécification
Acide cyanurique
20 à 200mg/L
Matières en suspension totales
Boîtier à couvercle rabattable avec tube étalonné en deux parties, réactifs en comprimés et instructions
Environ 40 tests
Kit d’analyse de l’eau Minikit
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • MINIKIT TEST CYANURIC ACID AF422 .
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: melamine