Learn More
Lovibond™ Minikit d’analyse de l’eau
Le Minikit d’analyse de l’eau de Lovibond™ est facile à utiliser et fournit des résultats très précis.
Marque: Lovibond™ 414140
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le minikit d’analyse d‘eau Lovibond™ est facile à utiliser et fournit des résultats très précis.
- Fonctionnement facile et dosage exact des réactifs
- Une précision élevée
- Réactifs en comprimés Lovibond™ en feuille de métal avec une durée de conservation minimale garantie de 5 ans
- Envoi illimité
- Stockage sûr
Spécification
Alcalinité P, CaC03 | |
20 à 500mg/L | |
Nombre de comprimés |
Boîtier à couvercle rabattable contenant un tube d’agitation, des réactifs en comprimés à dissolution rapide et des instructions. | |
Environ 40 tests | |
Kit d’analyse de l’eau Minikit |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- MINIKIT TEST ALKALINITY P AF414 .
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sulphanilic acid
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Lovibond™ Minikit d’analyse de l’eau > Analytes : Alcalinité-P
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu