Learn More
Lovibond™ Minikit d’analyse de l’eau
Le Minikit d’analyse de l’eau de Lovibond™ est facile à utiliser et fournit des résultats très précis.
Marque:  Lovibond™ 414130
Code produit. 10014480
  • 59.90€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Le minikit d’analyse d‘eau Lovibond™ est facile à utiliser et fournit des résultats très précis.
  • Fonctionnement facile et dosage exact des réactifs
  • Une précision élevée
  • Réactifs en comprimés Lovibond™ en feuille de métal avec une durée de conservation minimale garantie de 5 ans
  • Envoi illimité
  • Stockage sûr
Spécification
Spécification
Alcalinité Totale M
1/boîte
Environ 40 tests
Kit d’analyse de l’eau Minikit
Boîtier à couvercle rabattable contenant un tube d’agitation, des réactifs en comprimés à dissolution rapide et des instructions.
10 à 500mg/L
Nombre de comprimés
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • MINIKIT TEST ALKALINITY TOTAL M AF413 .
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sodium bisulphate