Learn More
Alpha Packaging™ Sachets refermables en PE Minigrip™
Code produit. 12390549
Click to view available options
Largeur (métrique):
380 mm
Hauteur (métrique):
510 mm
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 12390549
Marque: Alpha Packaging™ 12390549
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabrication en PE. Les sachets refermables en PE Alpha Packaging™ Minigrip™ sont idéals pour l’envoi d’échantillons.
  • Partie refermable pour l’échantillon
  • Sac uni ; pas d'étiquette de risque biologique
  • Ouverture sur la largeur
  • 50 μm d’épaisseur.
  • Polyéthylène
  • Trois bandes d’écriture pour l’étiquetage
Spécification
Description Sachet refermable
Couleur Transparent
À utiliser avec (application) Idéal pour le stockage de fournitures de bureau et l’envoi d’échantillons
Matériau Polyéthylène
Épaisseur (métrique) 50 μm
Quantité 100/paquet
Largeur (métrique) 380 mm
Hauteur (métrique) 510 mm