Learn More
Greiner Bio-One Tube MiniCollect™, bouchon vert, héparine de lithium, non stérile
Recouvert d’héparine de lithium pour bloquer la cascade de coagulation.
251.01€ - 1004.04€
Spécification
Additif | Héparinate de lithium |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Bouchon inclus | Oui |
Couleur de bouchon | Vert |
Quantité | 500/paquet |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15708179
|
Greiner Bio-One
450536 |
0,5 ml |
1004.04€
500 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15718179
|
Greiner Bio-One
450537 |
1 mL |
251.01€
500 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- La paroi interne est recouverte d’héparine de lithium séchée par pulvérisation, qui agit comme un anticoagulant pour bloquer la cascade de coagulation.
Spécification
Héparinate de lithium | |
Oui | |
500/paquet |
Non stérile | |
Vert |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Greiner Bio-One Tube MiniCollect™, bouchon vert, héparine de lithium, non stérile