Learn More
Huber™ Minichiller
Minichillers are a space-saving, low-cost and environmentally friendly cooling solution for numerous laboratory applications. By saving cooling water, Minichillers pay for themselves after only a short time.
sur devis - 5845.00€
Produits 8
Code produit Marque Modèle Réfrigérant Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Modèle Réfrigérant Prix Quantité et disponibilité  
17969460
Afficher les documents
Huber™
3080.0001.98
Minichiller 1000 OLE Réfrigérant naturel
5845.00€
1 pièce
Expédition estimée: 26-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15648298
Afficher les documents
Huber™
3006.0091.98
Minichiller 300-H OLE Réfrigérant naturel
sur devis
1 pièce
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
15713047
Afficher les documents
Huber™
3006.0089.98
Minichiller 300 OLE Réfrigérant naturel
sur devis
1 pièce
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
15723047
Afficher les documents
Huber™
3006.0090.98
Minichiller 300w OLE Réfrigérant naturel
sur devis
1 pièce
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
15733047
Afficher les documents
Huber™
3006.0092.98
Minichiller 300w-H OLE Réfrigérant naturel
sur devis
1 pièce
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
15743047
Afficher les documents
Huber™
3066.0002.98
Minichiller 600 OLE Compact
sur devis
1 pièce
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
15753047
Afficher les documents
Huber™
3066.0003.98
Minichiller 600-H OLE Compact
sur devis
1 pièce
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
15773047
Afficher les documents
Huber™
3065.0001.98
sur devis
1 pièce
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Description
Description
The compact Minichillers are an economic and environmentally friendly cooling solution for many laboratory applications. A calculation of water and waste water costs shows that a Minichiller can save up to 48,000 L of water in a working week and due to its low procurement price, return on investment is achieved within a very short time.
  • The units have small footprints, only requiring 225 x 360 mm on the laboratory bench and are therefore suitable for cooling reactor blocks, vacuum pumps, rotary evaporators or heat exchangers.
  • Minichillers allow stable application conditions due to constant values for temperature, pressure and throughflow quantities.
  • They are also perfect for continuous operation at ambient temperatures up to + 40°C.
  • Despite the economic purchase price the coolers are well equipped and have a large temperature indicator, fill level indicator, as well as status LEDs for the pump, cooling and heating.
  • A 1 kW heater is optionally available with which the temperature range can be extended to +100°C.
  • Minichillers are available as both air and water cooled models and use natural refrigerants.
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Huber™ Minichiller