Learn More
Cole-Parmer Miniature Check Valves, Hose Barb, Polypropylene and Viton™
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Admission:
Raccord cannelé 0,188 po
Raccord cannelé de 0,125 po
Raccord cannelé de 0,25 po
Raccord cannelé pour tuyau de 0,313 po
Conditionnement:
1 pièce
Description
Prevent backflow to protect your equipment. Work with both liquids and gases. Use for pressure or vacuum applications. 0.18 psi breaking pressure
Spécification
Spécification
| Taille de la tubulure | 0.25 in. |
| Débit | 0.12 |
| Admission | Raccord cannelé de 0,25 po |
| Port de sortie | Barbed |
| Matériau (joint) | Viton |