Learn More
Applied Biosystems™ Thermocycleur MiniAmp™
Le thermocycleur Applied Biosystems MiniAmp est un thermocycleur compact, précis et économique conçu pour répondre aux besoins de base de votre laboratoire en matière de thermocyclage.
4100.00€
Spécification
Précision thermique | ± 0,25°C (35°C à 99,9°C) |
---|---|
Compatibilité à haut débit | Compatible avec le haut débit |
Vitesse de réaction | Rapide, standard |
Dimensions | 39 x 19 x 20 cm (15,4 x 7,5 x 7,9 in) |
Capacité | 96 puits, 0,2 ml |
Code produit | Marque | Garantie | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Garantie | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15856152
|
Applied Biosystems™
A37834 |
Garantie limitée |
4100.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Fonctions clés :
- Design compact—parfaitement adapté à chaque paillasse
- Facile à utiliser—interface utilisateur à écran tactile
- Instrument activé par le cloud—accédez facilement à votre instrument à tout moment et n’importe où avec Thermo Fisher Connect
- Remplacement rapide de l’instrument en cas de panne
- Minimisez les temps d’indisponibilité des instruments dus au dépannage grâce aux équipes d’assistance technique expérimentées
Extension de garantie Rapid Exchange (REX)
Ajoutez des années de couverture de garantie à votre garantie limitée de fabricant existante avec l’extension de garantie Rapid Exchange (REX). Si votre instrument a besoin d’être réparé, il vous suffit d’appeler notre Centre de support. Nous vous enverrons alors un instrument de remplacement rénové homologué par l’usine dans un délai d’un jour ouvrable à compter du moment où nous aurons déterminé qu’un remplacement sera nécessaire. Les instruments sont généralement reçus dans les trois jours suivant leur expédition, et vous appartiennent. Tous les frais de pièces, de main-d’œuvre et d’expédition sont inclus et les contrats de garantie existants seront transférés à l’unité de rechange.
L’extension de garantie Rapid Exchange est idéale pour les clients disposant d’instruments installables par l’utilisateur qui ne nécessitent pas de cohérence d’étiquette d’actif d’impôt et pour ceux dont les délais sont serrés.
Certaines exclusions s’appliquent. Pour plus d’informations, contactez votre représentant de service et d’assistance.
Spécification
± 0,25°C (35°C à 99,9°C) | |
Rapide, standard | |
96 puits, 0,2 ml | |
Écran tactile TFT LCD couleur de 5 pouces | |
0 à 100°C | |
500 W | |
5,9 kg (13 lb) |
Compatible avec le haut débit | |
39 x 19 x 20 cm (15,4 x 7,5 x 7,9 in) | |
100 à 240 V | |
Thermocycleur | |
USB, Wi-Fi, Ethernet | |
3°C/s (bloc), 2,2°C/s (échantillon) |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.