Learn More
Applied Biosystems™ MiniAmp™ Thermal Cycler + Plastics
Le thermocycleur Applied Biosystems MiniAmp est un thermocycleur compact, précis et économique conçu pour répondre aux besoins de base de votre laboratoire en matière de thermocyclage.
4240.00€
Spécification
Précision thermique ± 0,25°C (35°C à 99,9°C)
Compatibilité à haut débit Protocoles manuels
Uniformité thermique < 0,5°C (20 s après avoir atteint 95°C)
Vitesse de réaction Rapide, standard
Dimensions 39 x 19 x 20 cm (15,4 x 7,5 x 7,9 in)
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Description Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Prix Quantité et disponibilité  
17173179
Afficher les documents
Applied Biosystems™
A41194
Includes MicroAmp 8-Tube Strips with Attached Domed Caps, 0.2 mL (125 strips)
4240.00€
1 pièce
17172432
Afficher les documents
Applied Biosystems™
A41195
Includes 5 x MicroAmp TriFlex 3 x 32-well PCR Reaction Plates (100 plates total)
4240.00€
1 pièce
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
± 0,25°C (35°C à 99,9°C)
< 0,5°C (20 s après avoir atteint 95°C)
39 x 19 x 20 cm (15,4 x 7,5 x 7,9 in)
100 à 240 V
Thermocycleur
0°C à 100°C
3°C/s (bloc), 2,2°C/s (échantillon)
1 package
96 puits
Protocoles manuels
Rapide, standard
96 puits, 0,2 ml
Écran tactile TFT LCD couleur de 5 pouces
Garantie limitée
500 W
>1 000 protocoles
5,9 kg (13 lb)
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Applied Biosystems™ MiniAmp™ Thermal Cycler + Plastics