Learn More
Applied Biosystems™ Thermocycleur MiniAmp™ Plus + pack de garantie étendue
Code produit. p-7181554
Click to view available options
Quantité:
1 Instrument
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15866152
Marque: Applied Biosystems™ A37835
Le thermocycleur Applied Biosystems MiniAmp Plus est un thermocycleur compact, précis et économique conçu pour répondre aux besoins de base de votre laboratoire en matière de thermocyclage.
The Applied Biosystems MiniAmp Plus Thermal Cycler is a compact, accurate, and economical thermal cycler designed to fit your lab's basic thermal cycling needs. Innovations like a responsive color touch-screen and VeriFlex Blocks temperature-control technology enable simple, accurate optimization. The MiniAmp Plus Thermal Cycler can be accessed through Thermo Fisher Connect, giving you the freedom to design and securely upload your methods from any mobile device or desktop computer.
Des innovations telles qu’un écran tactile couleur réactif et la technologie de contrôle de la température VeriFlex Blocks permettent une optimisation simple et précise. Le thermocycleur MiniAmp Plus est accessible via Thermo Fisher Connect, vous permettant ainsi de concevoir et de télécharger en toute sécurité vos méthodes à partir de n’importe quel appareil mobile ou ordinateur de bureau.
Caractéristiques clés et avantages :
  • Blocs VeriFlex— avec trois zones de température indépendantes pour un contrôle précis de la température lors de l’optimisation de votre PCR
  • Écran tactile couleur intuitif de 5 pouces— programmation et formation aisées des nouveaux utilisateurs
  • Encombrement réduit : avec des dimensions de 19 cm de large et 39 cm de profondeur, vous pouvez placer le thermocycleur MiniAmp presque partout. Et parce que son flux d’air est d’avant en arrière, vous pouvez placer plusieurs unités côte à côte pour économiser un espace précieux sur la paillasse.
  • Compatible WiFi et accessible par Thermo Fisher Connect— vous pouvez concevoir et télécharger en toute sécurité vos méthodes depuis n’importe quel appareil mobile ou ordinateur de bureau
Plastiques PCR Applied Biosystems
Les plastiques PCR Applied Biosystems ont été conçus et validés afin de fonctionner avec nos thermocycleurs depuis plus de 25 ans. Des options pour chaque format et débit sont disponibles pour garantir des résultats cohérents et précis pour toute expérience.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision thermique ± 0,25°C (35°C à 99,9°C)
Contenu et stockage Thermocycleur MiniAmp avec cordon d’alimentation spécifique au pays
Compatibilité à haut débit Compatible avec le haut débit
À utiliser avec (équipement) Consommables en plastique Applied Biosystems GeneAmp
Uniformité thermique < 0,5°C (20 s après avoir atteint 95°C)
Vitesse de réaction Rapide, standard
Dimensions 39 x 19 x 20 cm (15,4 x 7,5 x 7,9 in)
Capacité 96-well, 0.2 mL
Tension 100 à 240 V
Type d’affichage Écran tactile TFT LCD couleur de 5 pouces
Type de produit Thermocycleur
Garantie Garantie limitée
Gamme de températures 0°C à 100°C
Interface utilisateur USB, Wi-Fi, Ethernet
Puissance 500 W
Montée en température max. 3,5°C/s (bloc), 1,8°C/s (échantillon)
Nbre de programmes >1000 protocoles
Quantité 1 Instrument
Poids 5,9 kg (13 lb.)
Configurations des blocs Bloc VeriFlex 3 zones à 96 puits