Learn More
Ekastu Safety™ Flacon de lavage oculaire avec applicateur
Pour le rinçage immédiat des yeux après éclaboussures accidentelles d’acides, de bases et d’autres produits chimiques dangereux. Le flacon de lavage oculaire avec applicateur EKASTU Safety™ peut être utilisé en position verticale ou horizontale.
40.55€
Spécification
Capacité (métrique) | 600 mL |
---|---|
Comprend | Screwed-on Eye Funnel and Tilting Cap |
Type de produit | Eyewash Bottle with Screwed on Funnel, Tilting Valve, Riser Pipe and Water Drain Hose |
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11956096
|
Ekastu Safety™
177959 |
Solution saline pour le rinçage immédiat des yeux après un contact avec des acides ou des bases |
40.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Flacon de lavage oculaire avec applicateur
- DIN EN 15154-4
- Fourni vide ou rempli
- Pour le rinçage immédiat des yeux après corrosion par des acides, des bases et d’autres produits chimiques dangereux
- Flacon en PE avec applicateur oculaire et vanne basculante
- Peut être utilisé en positions verticale et horizontale
- étanche
- Stockage aisé dans la station de douche oculaire EPS (vendue séparément)
Spécification
600 mL | |
Screwed-on Eye Funnel and Tilting Cap | |
Eyewash Bottle with Screwed on Funnel, Tilting Valve, Riser Pipe and Water Drain Hose |