Learn More
Fisherbrand™ Mini armoire de stérilisation UV avec minuterie
Click to view available options
Comprend:
Pas de plateau
Plateau
Conditionnement:
1 pièce
Description
Spécification
Spécification
| Type d’éclairage | 4 lampes UV, 1 blanche |
| Profondeur (métrique) | 350 mm |
| Hauteur (métrique) | 510 mm |
| Comprend | Pas de plateau |
| Puissance | 5 x 15 W |
| Poids (métrique) | 12 kg |
| Largeur (métrique) | 560 mm |