Learn More
UVP Mini-lampe à UV
Fabriquées en plastique résistant aux chocs qui résiste aux décolorations ou aux fissures. Les mini-lampes UV UVP™ sont assez petites pour tenir dans la poche Ces lampes légères et portatives sont idéales pour une utilisation sur le terrain.
99.75€ - 102.01€
Spécification
Type de produit | Mini-lampe à UV |
---|---|
Accessoires requis | (4) piles AA |
Puissance en watts | 4 W |
Matériau | Plastique |
Code produit | Marque | Wavelength | Dimensions (L x l) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Wavelength | Dimensions (L x l) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11746116
|
UVP
95-0158-04 |
254 nm | 159 x 25 mm | Sangle en nylon |
102.01€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11756116
|
UVP
95-0305-03 |
365 nm | 376 x 96 mm | Lampe de poche, sangle en nylon |
99.75€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Fabriquées en plastique résistant aux chocs qui résiste aux décolorations ou aux fissures
- Ces lampes sont assez petites pour tenir dans la poche
- Une sangle en nylon facilite leur transport
- Fonctionnent avec 4 piles AA
Spécification
Mini-lampe à UV | |
(4) piles AA | |
4 W | |
Plastique |