Learn More
Whatman™ Filtre sans seringue en PES translucide Mini-UniPrep
Marque:  Whatman™ UN503NPEPES
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 3.03000kg
Code produit. 11348754
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Spécification
Translucent
PES
For HPLC and UHPLC Analysis
1000Pack
Mini-UniPrep Syringeless Filter with STD Cap
Polypropylene
0.2 μm
0.4 mL
50°C
0.4 mL