Learn More
Cytiva Filtres sans seringues Mini-UniPrep™ G2 avec compresseur à main
Préparent des échantillons UHPLC / HPLC 3 fois plus rapidement grâce à la pureté du verre. Les filtres sans seringues Whatman™ Mini-UniPrep™ G2 avec compresseur à main associent un filtre à membrane, un flacon d’échantillonnage automatique en verre, un septum et un piston en un seul dispositif pour faciliter la manipulation et réduire le nombre de consommables.
535.00€ - 540.00€
Spécification
Jetable | Oui |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Échantillonneurs automatiques (équivalents à une taille du flacon de 12 x 32 mm) |
Matériau | Chambre en verre borosilicaté, boîtier extérieur à piston en polypropylène, flacon de stockage interne à piston en verre borosilicaté, silicone avec septa de doublure en PTFE, bouchon en polypropylène |
Porosité | 0,2 μm |
À utiliser avec (application) | Analyse UHPLC/HPLC de routine, dosages composites, tests d'uniformité du contenu, précipitation de protéines, tests de solubilité/dissolution, filtration d’échantillons |
Code produit | Marque | Porosité | Matériau (membrane) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Matériau (membrane) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
13227129
|
Cytiva
GN203NPEAQUSP |
0,2 μm | PVDF | Transparent |
535.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 25-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13287129
|
Cytiva
GN203APEORGSP |
0,2 μm | PTFE | Ambré |
540.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Les filtres sans seringues Mini-UniPrep G2 offrent un moyen rapide et facile d’éliminer les particules des échantillons préparés pour la chromatographie en phase liquide à ultra-haute performance ou l’analyse par chromatographie en phase liquide à haute performance. La simplification de la préparation des échantillons par UHPLC / HPLC minimise les temps d’arrêt des instruments résultant de l’utilisation d’échantillons non filtrés.
La conception de ce produit de nouvelle génération élimine de nombreux consommables du processus, offrant ainsi des bénéfices immédiats en termes de temps, de coûts et de processus : le piston contient une membrane de filtration et un bouchon / septum attaché, tandis que le flacon d’échantillonnage automatique en verre intégré élimine la contamination des lixiviaux (ordinaire avec des flacons en PP) qui peut générer des résultats. Le Mini-UniPrep G2 peut être utilisé avec le compresseur à main à position unique (inclus) ou avec un compresseur multiple pouvant traiter jusqu’à huit échantillons à la fois.
- Comprend un flacon en verre borosilicaté intégré, un piston avec membrane filtrante fixée et un septum / bouchon
- Les flacons en verre borosilicaté éliminent les lixiviaux qui peuvent contaminer l’échantillon
- Conçu pour être chargé directement dans n’importe quel échantillonneur automatique qui accepte un flacon de 12 x 32 mm -OU-
Le septum peut être percé avec une aiguille pour une injection manuelle dans un analyseur - Le flacon peut contenir jusqu’à 0,5 ml d’échantillon non filtré ou 0,33 ml d’échantillon filtré
- Le flacon transparent permet une inspection visuelle pour vérifier facilement que l’échantillon a été filtré
- Les flacons en verre ambré protègent les échantillons photosensibles contre toute exposition aux UV
- Large gamme de membranes avec des tailles de pores de 0,2 μm pour répondre aux exigences spécifiques
Spécification
Oui | |
Chambre en verre borosilicaté, boîtier extérieur à piston en polypropylène, flacon de stockage interne à piston en verre borosilicaté, silicone avec septa de doublure en PTFE, bouchon en polypropylène | |
Analyse UHPLC/HPLC de routine, dosages composites, tests d'uniformité du contenu, précipitation de protéines, tests de solubilité/dissolution, filtration d’échantillons | |
Compresseur à main (position unique) | |
50deg;C | |
330 μl (échantillon filtré), 500 μl (échantillon non filtré) |
Échantillonneurs automatiques (équivalents à une taille du flacon de 12 x 32 mm) | |
0,2 μm | |
Verre borosilicaté et polypropylène (PP) | |
100 | |
Filtres sans seringue Mini-UniPrep G2 |