Learn More
Fisherbrand™ Mini-agitateurs rotatifs pour tubes
Code produit. p-6731187 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
Prise EU, UK, CN
Certifications/Conformité:
CE
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15534080
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
  • 2 pales de 10/15 ml
  • 2 pales de 5/7 ml
  • 2 pales de 1.5/2 ml
  • 1 pale de 50 ml
Utilisation possible dans de nombreuses disciplines scientifiques, y compris la biologie moléculaire, la chimie clinique et la biochimie (liste non exhaustive).
  • Faible encombrement
  • Affichage numérique des tr/min
  • Moteur sans entretien avec un fonctionnement silencieux
  • Les palettes sont facilement réglables / interchangeables - Chaque palette peut être ajustée de 0 à 90 degrés.
  • Obtenez un mélange plus efficace avec le mode “agitation”.
  • L’agitation se fera à tous les 40 degrés lors du cycle de rotation.
  • La combinaison de la rotation et de l’oscillation permet un mélange plus efficace.
  • Des palettes supplémentaires sont disponibles.
Garantie
2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision du contrôle de la vitesse ± 1 tr/min
Vitesse de rotation 10 à 40 tr/min
Tension 100/240 V
Plage de températures (métrique) 4°C à 40°C
Capacité Tubes
Certifications/Conformité CE
Type de bouchon Prise EU, UK, CN
Nbre de positions
  • 84 tubes de 0,5 à 0,8 ml
  • 60 tubes de 1,5 / 2,0 ml
  • 28 tubes de 5 / 7 ml
  • 28 tubes de 10 / 15 ml
  • 6 tubes de 50 ml
Garantie et services 2 ans