Learn More
Ohaus™ Mini-agitateur
Le mini-agitateur OHAUS™ est idéal pour les environnements de laboratoire éducatifs nécessitant un chauffage et une agitation constants.
Marque: Ohaus™ 30392019
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Unités robustes et compactes qui chauffent et mélangent jusqu’à 1000 ml de liquide
- Les dessus en céramique sont dotés d’une plaque supérieure réfléchissante blanche et résistante aux produits chimiques, facile à nettoyer
- Le thermostat bimétallique offre un contrôle fiable de la température
- Le chauffage puissant atteint la température maximale en quelques minutes seulement
- Un moteur et un aimant puissants assurent une agitation fiable et constante
- Compacte, elle nencombre pas votre paillasse.
- Le support de tige de support intégré avec bouton de verrouillage accepte la tige de support et le kit de serrage en option
- Nouvelle conception ergonomique
- Les plaques chauffantes et les agitateurs chauffants font bouillir 300 ml d’eau en 18 minutes seulement
- Idéal pour les laboratoires éducatifs
Spécification
100 à 1 200 tr/min | |
20,1 x 15,2 cm | |
5 in | |
7,9 in | |
4 x 4 in | |
6,00 po | |
230 V, 0,25 A, 50/60 Hz | |
Analogique | |
HSMNST4CAL |
Céramique | |
20,1 x 15,2 x 12,7 cm | |
12,7 cm | |
20,1 cm | |
10,2 x 10,2 cm | |
15,20 cm | |
0,25 A | |
Agitateur, mini, HSMNST4CAL, EU |