Learn More
Huenersdorf™ Boîte d’assortiments en PS MINItrade;
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
105 x 170 x 27 mm
120 x 210 x 36 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
ulli Conviennent aux applications de conditionnement /lili Avec charnières et fermetures stables /lili Adaptés au contact alimentaire et résistants aux températures de minus;20deg; à plus;70deg;C /lili Disponibles aux formats de 10 et 18 emplacements /li/ul
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Transparent |
| Type de bouchon | Couvercle à charnière |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | PS |
| Forme | Rectangulaires |
| À utiliser avec (application) | Emballages, agro-alimentaires |
| Nbre de compartiments | 18 |
| Type de produit | Assortment Box |
| Plage de températures (métrique) | de -20° à +70°C |
| Dimensions (L x l x H) | 120 x 210 x 36 mm |
| Afficher plus |