Learn More
Dostmann Electronic™ Thermomètre infrarouge Mini Flash
Click to view available options
Durée de mesure:
500 ms
Conditionnement:
1 pièce
Description
Thermomètre IR mini -33 à +200°C
• Tient dans la poche
• Fonction min./max. et hold pour figer une mesure
• Témoin d'usure de la pile
• Thermomètre IR mini -33 à +200°C
• Inclus avec anneau porte clef avec anneau porte clef.
• Tient dans la poche
• Fonction min./max. et hold pour figer une mesure
• Témoin d'usure de la pile
• Thermomètre IR mini -33 à +200°C
• Inclus avec anneau porte clef avec anneau porte clef.
Spécification
Spécification
| Durée de mesure | 500 ms |
| Modèle | Mini flacon |