Learn More
Ohaus™ Plaque chauffante, céramique
Forme : Carré ; Taille : 4 x 4 po
Marque: Ohaus™ 30392033
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les mini-plaques chauffantes, les agitateurs et les agitateurs à plaque chauffante OHAUS Basic sont des unités robustes et compactes qui chauffent et mélangent jusqu’à 1000 ml de liquide
- Les dessus en céramique sont dotés d’une plaque supérieure réfléchissante blanche et résistante aux produits chimiques, facile à nettoyer
- Le thermostat bimétallique offre un contrôle fiable de la température
- Le chauffage puissant atteint la température maximale en quelques minutes seulement
- Un moteur et un aimant puissants assurent une agitation fiable et constante
- Compacte, elle nencombre pas votre paillasse.
- Le support de tige de support intégré avec bouton de verrouillage accepte la tige de support et le kit de serrage en option
- Nouvelle conception ergonomique
- Les plaques chauffantes et les agitateurs chauffants font bouillir 300 ml d’eau en 18 minutes seulement
- Idéal pour les laboratoires éducatifs
Spécification
Plaque chauffante | |
Carré | |
Plaque chauffante, mini, fixe, HSMNHP4CFT, EU | |
Analogique | |
7,90 in | |
5 po | |
6 po | |
20,1 cm | |
0,9 A | |
CETUV |
1 l | |
230 V | |
céramique | |
4 x 4 po | |
20,10 cm | |
7,9 in | |
12,7 cm | |
15,2 cm | |
230 V, 0,9 A, 50/60 Hz |