Learn More
Cytiva Kits de dialyse Mini
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
MWCO:
1 kd
8 kd
Capacité (métrique):
250 μl
2 mL
Conditionnement:
1 kit
250µL
Description
Includes
50 tubes de 50 dialyse et 50 bouchons standard, plus six flotteurs
- Particulièrement bien adaptés aux échantillons de protéines de dessalage avant l’analyse par focalisation isoélectrique (IEF) et l’électrophorèse 2D
- Utilise des tubes de dialyse jetables avec membrane de dialyse intégrée aux bouchons
- Le fond conique du tube optimise la récupération des échantillons
- Processus terminé en quelques heures seulement
- Choix de la taille du tube et du seuil de poids moléculaire
Spécification
Spécification
| Type de produit | Kit de dialyse Mini |
| MWCO | 1 kd |
| Capacité (métrique) | 250 μl |
| Contenus des kits | 50 tubes avec bouchon de dialyse, 50 bouchons standard, 6 flotteurs |
| Quantité | Pièce |
| À utiliser avec (application) | Offre une solution simple aux problèmes de manipulation lors des dialyses de petits volumes ; les tubes de dialyse inclus dans le kit ont chacun un bouchon qui intègre un petit disque de membrane pour dialyse |