Learn More
Koettermann™ Mini-Cabinet for Toxic Products
Koettermann™ Mini-Cabinet for Toxic Products is a small, lockable, non-ventilated cabinet for storing poisonous materials.
Marque:  Koettermann™ 379-005
Code produit. 10528862
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Small size
  • Not ventilated
  • For placement on a table or inside another cabinet
  • Lockable
  • Includes fixed shelf
  • Includes toxic material signage
Spécification
Spécification
35 x 32 x 37 cm
Fixed shelf, lock
Gray
Storage of toxic chemicals
1
Steel (Galvanized)
Nom du produit
Koettermann™ Mini-Cabinet for Toxic Products > 35x32x37cm