Learn More
Thermo Scientific™ Analyseurs à scintillation Mini 900
L'analyseur Thermo Scientific™ Mini 900 sert de compteur de radiation de paillasse ou portable.
5755.00€
Spécification
Certifications/Conformité | L’analyseur est conforme aux exigences de la publication 325 de la Commission technique internationale |
---|---|
Type de batterie | 6 piles type AA, alcalines (IEC LR6) ou rechargeables (IEC KR 15/51) |
Type de produit | Moniteur de scintillation |
Performances | Temps de paralysie : Correction d’échelle pour donner un vrai relevé ; Temps d’intégration du compteur : 1 à 4 secondes définies pour correspondre au taux de comptage ; protection contre les surcharges : Pas de redémarrage après défaillance à des intensités d’au moins 100 fois le relevé d’échelle maximum |
Type de détecteur | Tube photomultiplicateur |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12837715
|
Thermo Scientific™
MFG016 |
tapez 900/42B | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
L'analyseur Thermo Scientific™ Mini 900 sert de compteur de radiation de paillasse ou portable.
Toute une variété de sondes différentes permettant l'adaptation de l'appareil à la plupart des besoins de détection de rayonnements.
Compteur à échelle logarithmique à échelle ouverte à l'extrémité inférieure pour indiquer les niveaux de radiation de fond tout en affichant de hauts niveaux, sans permutation- Plusieurs configurations disponibles
- Le haut-parleur intégré fournit un retour sonore de l'intensité du rayonnement
- Alarme réglable pour se déclencher à tout niveau sur l'échelle
- Alimentation sur piles ou sur secteur
- Boîtier alu durable et léger
Type R :
- Surveillance des débits de dose de haut niveau Échelle de l'analyseur comprise entre 0,5 et 5 000 μSv h-1 (0,05 et 500 mR/h). Tube GM compensé pour donner une réponse utile de 45 keV à 1,5 MeV et au-delà
- Déconseillé pour surveiller les rayons X d'appareils fonctionnant à moins de 75 kVp
- Surveillance des débits de dose ambiants faibles Performance ultra-sensible
- Échelle comprise entre 0,05 et 75 μSv h-1 (0,005 et 7,5 mR/h)
- Gamme d'énergie utile : 55 keV à 1,5 MeV et au-delà
- Inadapté à la surveillance des rayons X
- Utilise un tube GM partiellement compensé pour obtenir une réponse énergétique basse étendue
- Échelle comprise entre 0,05 et 1 000 μSvh-1 (0,05 et 100 mR/h)
- Gamme d'énergie utile : 30 keV à 1,5 MeV, mais réponse maintenue jusqu'à 17 keV minimum
- Destiné aux mesures du rayonnement X d'appareils fonctionnant à 45 kVp
- Échelle de 0,5 à 2 000 comptages par seconde
- Utilise un tube GM à fenêtre terminale sans compensation d'énergie
- Sensible au rayonnement jusqu'à 10 keV Utile pour localiser une fuite de rayons X de toute une variété de systèmes, y compris un équipement à haute tension
- Non prévu pour la mesure, mais comme appareil de contrôle relatif
Type 41 :
- Cristal d'iodure de sodium (19 mm Ø × 25 mm épaisseur)
- Adapté aux énergies à partir de 25 keV
- Le cylindre en plomb qui enceint le cristal donne à la sonde des propriétés directionnelles et réduit le fond
- Diamètre : 41 mm
- Longueur : 220 mm
- Cylindre sans blindage au plomb et avec un plus grand cristal d'iodure de sodium (25 mm Ø × 38 mm épaisseur), pour une sensibilité supérieure
- Adapté aux énergies à partir de 25 keV La sonde est essentiellement omnidirectionnelle pour le rayonnement gamma de moyenne et de haute énergie
- Diamètre : 38 mm
- Longueur : 217 mm
- Cristal d'iodure de sodium (23 mm Ø × 1 mm épaisseur) avec fenêtre alu de 14 mg cm2
- La sonde est plus sensible que le type 41 pour énergies gamma en dessous de 60 keV, jusqu'à un minimum de 10-15 keV
- Son collimateur en plomb intégré le rend particulièrement utile pour la surveillance des cellules thyroïdiennes iodées (125I) et la localisation d'une thrombose veineuse profonde
- Diamètre : 40 mm
- Longueur : 187 mm
- Cette sonde - la version à fenêtre en béryllium du type 42 - détecte les énergies gamma très basses, jusqu'à 5 keV
- La réponse au-dessus de 15 keV est quasi identique à celle de la 42A
- Le cristal d'iodure de sodium (32 × 2,5 mm d'épaisseur) est monté sur la surface avant de la sonde pour faciliter la surveillance de grandes zones contaminées Adapté à une grande gamme d'énergies, de 15 keV à 250 keV environ Sensible aux rayons bêta pour les énergies au-dessus de 500 keV
- Diamètre : 50 mm
- Longueur : 180 mm
- Hauteur de la fenêtre alu : 14 mg/cm2
- Cette sonde est la version à fenêtre en béryllium du modèle ci-dessus, qui pousse la sensibilité jusqu'à 5 keV environ, ce qui la rend utile pour le 55Fe
- 3,7 kBq (0,1 μCi) de 55Fe à 10 mm donne environ 180 comptages s-1
- Poids de la fenêtre : 47 mg/cm2
- les compteurs de radiation série 900 sont bien établis dans les laboratoires universitaires, de recherche, hospitaliers et industriels
Spécification
L’analyseur est conforme aux exigences de la publication 325 de la Commission technique internationale | |
Moniteur de scintillation | |
Tube photomultiplicateur | |
Les compteurs de radiation de la série 900 sont bien établis dans les laboratoires universitaires, de recherche, hospitaliers et industriels | |
∼300 h à 4 h.s/jour |
6 piles type AA, alcalines (IEC LR6) ou rechargeables (IEC KR 15/51) | |
Temps de paralysie : Correction d’échelle pour donner un vrai relevé ; Temps d’intégration du compteur : 1 à 4 secondes définies pour correspondre au taux de comptage ; protection contre les surcharges : Pas de redémarrage après défaillance à des intensités d’au moins 100 fois le relevé d’échelle maximum | |
1 kg | |
Alimentation secteur : 12 - 18 V CC ; tube Geiger-Müller : 300 à 700 V | |
2,2 lb |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Analyseurs à scintillation Mini 900