Learn More
Huile minérale, pour la spectroscopie, adaptée à la préparation de la pâte de nujol pour les spect. IR, Thermo Scientific Chemicals
32.76€ - 345.72€
Identifiants chimiques
CAS 8042-47-5
Formule moléculaire C16H10N2Na2O7S2
Poids moléculaire (g/mol) 452.363
Numéro MDL MFCD00131611
Clé InChI AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Synonyme acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g
CID PubChem 9566064
Nom IUPAC Disodium ; (8Z)-7-oxo-8-(phénylhydrazinylidène)naphtalène-1,3-disulfonate
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10468470
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
124020060
6 mL Flacon en verre
32.76€
6mL
10523481
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
124020010
1 L Flacon en verre
60.80€
1L
10458470
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
124020025
2.5 L Flacon en verre
122.61€
2.50L
10135543
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
124020100
10 L Récipient en plastique
345.72€
10L
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour la spectroscopie IR
Spécification
Identifiants chimiques
8042-47-5
452.363
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
9566064
C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
C16H10N2Na2O7S2
MFCD00131611
acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g
Disodium ; (8Z)-7-oxo-8-(phénylhydrazinylidène)naphtalène-1,3-disulfonate
Spécification
Mineral oil
Incolore
185°C
C16H10N2Na2O7S2
MFCD00131611
0.851
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene, chloroform, ether,, carbon dislulfide, petroleum ether, oils, miscible with wax and fats, insoluble in alcohol
C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
452.363
14-19 mm2/s (40°C)
Liquide huileux
8042-47-5
0.8510g/mL
Authentic
1.4620 to 1.4730
14, 7186
acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Disodium ; (8Z)-7-oxo-8-(phénylhydrazinylidène)naphtalène-1,3-disulfonate
9566064
Spectroscopie
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
May be fatal if swallowed and enters airways.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Do NOT induce vomiting.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 232-455-8
missing translation for 'rtecsNumber' : PY8047000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
  • Mineral oil, suitable for nujol mull preparations for IR-spect.
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.