Learn More
Huile minérale, pure, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11924071
Huile minérale, pure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11924071
2.5 L
Click to view available options
Quantité:
6 mL
1 L
2.5 L
10 L
Code produit. 11924071
Marque: Thermo Scientific Acros 415080025
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8042-47-5
Formule moléculaire C16H10N2Na2O7S2
Poids moléculaire (g/mol) 452.363
Clé InChI AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Synonyme acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g
CID PubChem 9566064
Nom IUPAC Disodium ; (8Z)-7-oxo-8-(phénylhydrazinylidène)naphtalène-1,3-disulfonate
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Mineral Oil
Couleur Incolore
Densité 0.8770g/mL
Point d’éclair 220°C
Spectre IR Authentic
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4760 to 1.4830
Quantité 2.5 L
Gravité spécifique 0.877
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene, chloroform, ether, cs2,, petroleum ether, oils, miscible with wax and fats, insoluble in ethanol
Viscosité 65-75 mm2/s (40°C)
Qualité Pures
Forme physique Liquide huileux
Nom du produit
Huile minérale, pure, Thermo Scientific Chemicals >