Learn More
Integra™ Poinçons pour biopsie avec système de piston
Code produit. 13404556
Encompass
Click to view available options
Diamètre (métrique):
1 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13404556
Marque: Integra™ 3331AAP/25
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Effortless ejection of lodged specimens.
Effortless ejection of lodged specimens
  • En acier inox sans soudure avec bord très coupant pour écarter tout risque de déchirure ou d’étirement des biopsies
  • La poignée rainurée est pratique et confortable
  • Usage unique
  • Stérile
  • Code couleur avec taille clairement indiquée sur chaque poinçon
Informations sur la commande
Durée de conservation de cinq ans
Spécification
Matériau de la lame Acier inoxydable
Type de produit Poinçon pour biopsie
À utiliser avec (application) Offre l’avantage supplémentaire d’une éjection sans effort d’échantillons logés
Type de poignée Striées
Description Seamless
Jetable Oui
Stérilité Stérile
Comprend Système de piston
Quantité 25/Pk.
Diamètre (impériale) 0.039 in.
Diamètre (métrique) 1 mm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.