Learn More
Merck Pompe à vide Millivac-Maxi™
Code produit. 10691415 Tous les produits Merck Produits
Click to view available options
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10691415
Marque: Merck SD1P014M04
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Équipée d’une membrane avec vannes en FFPM
  • Ne nécessite aucun entretien
  • Mini-pompes à membrane
  • Filtrez l’eau et les solutions aqueuses
  • Sa conception silencieuse et compacte permet de gagner de l’espace sur la paillasse de laboratoire
  • Raccordements : Luer male-M6 femelle
  • Entrée de raccord : Connecteur de tuyau pour tubulure de dia. int. 6 mm
  • Poids : 3,95kg
  • Dimensions (L x l x H) : 36,1 x 9 x 14,1cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend Avec vannes en FFPM
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz
Dimensions (L x l x H) 361 x 9 x 141 mm
Matériau Membrane revêtue de PTFE
Poids (métrique) 3,95 kg
Fréquence 50 Hz
Hauteur totale (métrique) 141 mm
Longueur totale (métrique) 361 mm
Largeur totale (métrique) 9 mm
Type de pompe Pompe à vide Millivac-Maxi
Tension 230 V