Learn More
Merck Plateaux récepteurs Millicell™
Avec couvercle
178.00€ - 181.00€
Spécification
Bouchon inclus | Avec couvercle |
---|---|
Couleur | Transparent |
Matériau | Polystyrène |
Forme | Rectangulaire |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Nombre de puits | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nombre de puits | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10347753
|
Merck
PSSW010R5 |
1 |
178.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10052523
|
Merck
PSMW010R5 |
24 |
181.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Conçues favoriser l’adhérence, la croissance et la différenciation cellulaires pour une grande variété d’applications
- Le plateau de chargement à 24 puits intègre une conception de puits en poire pour réduire l’incidence des bulles d’air qui peuvent se former sous la membrane pendant l’assemblage de la plaque, de sorte que les monocouches de cellules reçoivent les nutriments appropriés
- Le plateau de chargement à puits unique utilise des baffles pour réduire les fuites et la contamination du milieu
Spécification
Avec couvercle | |
Polystyrène | |
Stérile |
Transparent | |
Rectangulaire | |
Plateau de réception |