Learn More
Merck Plateaux récepteurs Millicell™
Tous les produits Merck Produits
Click to view available options
Nombre de puits:
1
24
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Descripción
Conçues favoriser l’adhérence, la croissance et la différenciation cellulaires pour une grande variété d’applications
- Le plateau de chargement à 24 puits intègre une conception de puits en poire pour réduire l’incidence des bulles d’air qui peuvent se former sous la membrane pendant l’assemblage de la plaque, de sorte que les monocouches de cellules reçoivent les nutriments appropriés
- Le plateau de chargement à puits unique utilise des baffles pour réduire les fuites et la contamination du milieu
Especificaciones
Especificaciones
| Bouchon inclus | Avec couvercle |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polystyrène |
| Forme | Rectangulaires |
| Stérilité | Stérile |
| Type | Plateau de réception |
| Nombre de puits | 24 |
| Comprend | Plateau récepteur 24 puits, couvercle |
| Membrane de support | PCF |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido