Learn More
Merck Insert suspendu de culture cellulaire Millicell
Permet aux cellules fixées ou en suspension d’accéder aux milieux à la fois de leurs côtés apical et basolatéral.
Marque: Merck MCRP06H48
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La croissance, structure et fonction des cellules imitent plus étroitement ce qui se produit in vivo
- De plus, les inserts Millicell permettent d’étudier les deux côtés de la monocouche cellulaire
- Les inserts sont faciles à préparer pour les techniques de visualisation MEB et MET, et ils sont compatibles avec les colorants fluorescents et/ou cellulaires
- Pour les expériences de co-culture et de perméabilité
- La conception unique permet un accès basolatéral plus facile que les autres inserts suspendus avec moins de risques de contamination
- Disponibles en 5 tailles de pores et 3 diamètres, y compris une taille de pores de 1 μm qui est optiquement transparente pour une meilleure visualisation par microscopie
- Membrane en PET (polyéthylène téréphtalate) pour la croissance des cellules dépendantes de l’adhérence sans matrice
- Conditionnement individuel sous blister
Spécification
Code de filtre PET (polyéthylène téréphtalate) | |
1 mu;m | |
Température de fonctionnement max. de 50deg;C | |
24 mm | |
Plaques à 6 puits | |
Stérile |
Polystyrène | |
Insert de culture cellulaire | |
Adhérence cellulaire, culture cellulaire, différenciation cellulaire, immunocytochimie | |
48/boîte | |
Transparent | |
6 |