Learn More
Merck Insert suspendu de culture cellulaire Millicell
Permet aux cellules fixées ou en suspension d’accéder aux milieux à la fois de leurs côtés apical et basolatéral.
Marque:  Merck MCSP12H48
Code produit. 15392839
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • La croissance, structure et fonction des cellules imitent plus étroitement ce qui se produit in vivo
  • De plus, les inserts Millicell permettent d’étudier les deux côtés de la monocouche cellulaire
  • Les inserts sont faciles à préparer pour les techniques de visualisation MEB et MET, et ils sont compatibles avec les colorants fluorescents et/ou cellulaires
  • Pour les expériences de co-culture et de perméabilité
  • La conception unique permet un accès basolatéral plus facile que les autres inserts suspendus avec moins de risques de contamination
  • Disponibles en 5 tailles de pores et 3 diamètres, y compris une taille de pores de 1 μm qui est optiquement transparente pour une meilleure visualisation par microscopie
  • Membrane en PET (polyéthylène téréphtalate) pour la croissance des cellules dépendantes de l’adhérence sans matrice
  • Conditionnement individuel sous blister
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Code de filtre PET (polyéthylène téréphtalate)
3 μm
Température de fonctionnement max. de 50deg;C
12 mm
Plaques à 12 puits
Stérile
Polystyrène
Insert de culture cellulaire
Adhérence cellulaire, culture cellulaire, différenciation cellulaire, immunocytochimie
48/boîte
Transparent
12