Learn More
Merck Filtres pour seringues stériles Millex™ :membrane en PVDF Durapore™
Ensembles prêts à l’emploi, activés par seringue, conçus pour la stérilisation et la clarification de solutions stériles, disponibles avec différentes tailles de pores : 0,1 et 0,22 et 0,45 et 5,0 μm
Marque: Merck SLGVM33RS
300.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Des seringues prêtes à l’emploi, conçues pour stériliser et clarifier les solutions stériles, sont disponibles dans les tailles de pores de 0,1, 0,22, 0,45 et 5,0 μm
Disponibles avec des diamètres de 4, 13, 25, 33 et 50 mm et une grande variété de membranes, les filtres pour seringues stériles Millex™ sont parfaits pour la stérilisation de solvants organiques, de solutions aqueuses ou d’air / gaz. De nombreuses méthodes de préparation d’échantillons utilisent les filtres Millex™ en raison de leur qualité et de leur homogénéité inégalées. Les filtres Millex™ présentent non seulement un volume de rétention minimal et des débits plus rapides, mais ils résistent également à des pressions de fonctionnement plus élevées et sont chimiquement compatibles avec une gamme d’échantillons et de solvants afin de minimiser la lixiviation des impuretés extractibles. Les filtres Millex™ sont fabriqués dans un environnement contrôlé et automatisé avec les normes de qualité les plus élevées. Les dispositifs stériles sont livrés avec un certificat de qualité, avec des dispositifs sélectionnés marqués pour les applications médicales. Caractéristiques et avantages :•Adaptation à une variété d’applications basées sur le type de membrane, l’évaluation du boîtier et de la validation •Appareils de mesure médicaux dans certains pays, y compris les dispositifs ventilés pour les soins directs aux patients •Unités de filtration spécialisées pour protéger les transducteurs d’hémodialyse du sang et de l’humidité et pour la protection des lignes de vide •Membranes peu extractibles et à faible absorption pour des pertes d’échantillons minimales •Débit plus rapide et pressions de fonctionnement plus élevées pour des besoins de haute performance ; applications : stérilisation de solutions aqueuses, solvants et gaz organiques, filtration de protéines de haute valeur ou de composants de petites molécules, sélection d’applications pour dispositifs médicaux (certains comprenant des soins directs aux patients en fonction du pays / de la région)Compliance
Conforme à la norme USP Classe VI relative aux tests biologiques pour les plastiques.Tous les filtres de 33 mm portent le marquage CE et conviennent à la fois pour des applications médicales et de laboratoire en dehors des États-Unis.
Spécification
Non autoclavable | |
Jaune | |
Durapore en PVDF | |
Stérile | |
< 100 µL | |
Raccord Luer-Lock femelle | |
145 psi | |
113°F | |
113°F | |
Acrylique modifié | |
100 ml |
Conforme à la norme USP Classe VI relative aux tests biologiques pour les plastiques Tous les filtres de 33 mm portent le marquage CE et conviennent à la fois pour des applications médicales et de laboratoire en dehors des États-Unis. | |
Oui | |
0,22 μm | |
Liaison protéique ultra-faible ; stérilisation de milieux de culture tissulaire, de solutions protéiques ou de solutions aqueuses ; stérilisation de médicaments ou de solutions aqueuses administrés par voie intraveineuse | |
PVDF | |
Raccord Luer-Slip mâle | |
50Pack | |
45°C | |
45°C | |
Filtre pour seringue, médical | |
3,3 cm |