Learn More
Merck Ensemble de filtration pour seringue stérile Millex™-GV, PVDF, 0,22 μm
Unités pour seringue prêtes à l’emploi conçues pour la stérilisation et la clarification de solutions stériles
Marque: Merck SLGV033RS
307.24 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.37800kg
Description
Unités pour seringue prêtes à l’emploi conçues pour la stérilisation et la clarification de solutions stériles
Les unités de filtration stériles Millex sont disponibles dans un boîtier plus grand de 33 mm avec membranes en MCE, en PVDF ou en PES.Débit plus rapide :
la surface du filtre plus large augmente le débit et la cadence. La filtration des solutions est également simplifiée, car la pression nécessaire pour vider la seringue est réduite.
Pression de fonctionnement plus élevée :
les filtres Millex offrent une pression maximale de 10,5 bars (150 psig), ce qui signifie que vous pouvez filtrer les solutions plus rapidement qu’auparavant.
Code couleur :
la bande à code couleur sur le boîtier Millex indique clairement quelle membrane se trouve à l’intérieur.
Fabriqués pour des performances fiables :
les filtres Millex sont fabriqués dans un environnement contrôlé à l’aide d’un procédé automatisé. Les mains humaines ne touchent jamais le filtre pendant l’assemblage. Un certificat de qualité inclus dans chaque boîte décrit en détail les normes de qualité de Millipore.
Choix de membranes :
les filtres Millex sont disponibles avec trois membranes : Membrane Millipore Express™ (en PES), membrane d’esters de cellulose mixtes (MCE) et membrane Durapore (en PVDF).
- Les filtres Millex-GP sont dotés d’une membrane Millipore Express (en PES), qui offre une combinaison unique de vitesse et six fois moins de liaisons protéiques que les membranes en PES concurrentes. Les filtres Millex-GP sont recommandés pour les solutions de filtration de protéines stériles, les milieux de culture tissulaire, les tampons et les additifs.
- Les filtres Millex, avec la membrane Durapore™ (en PVDF), sont les filtres pour seringues à liaison protéique la plus basse disponibles. Utilisez-les pour filtrer les solutions protéiques. Les filtres de 0,2 µm sont de qualité stérilisante. Les plus grandes tailles de pores sont destinées à la clarification et à la préfiltration
- Les filtres Millex-MF sont dotés d’une membrane d’esters de cellulose mixtes (MCE), qui assure une filtration fiable et à usage général de l’eau ou d’autres solutions aqueuses. Les filtres de 0,2 µm sont de qualité stérilisante. Les plus grandes tailles de pores sont destinées à la clarification et à la préfiltration.
Applications :
stérilisation de solutions aqueuses, de solvants et de gaz organiques, filtration de protéines de haute valeur ou des composants de petites molécules.
Compliance
Conformité à la norme USP classe VI relative aux tests biologiques pour les plastiques. Tous les filtres de 33 mm portent le marquage CE et conviennent à la fois pour des applications médicales et de laboratoire en dehors des États-Unis.
Spécification
Non autoclavable | |
Jaune | |
Membrane | |
PVFD | |
Stérile | |
< 100 µL | |
Raccord Luer-Lock femelle | |
145 psi | |
Stérilisées aux rayons gamma | |
45°C | |
45°C | |
Filtre pour seringue | |
3,3 cm |
Conforme à la norme USP Classe VI relative aux tests biologiques pour les plastiques Tous les filtres de 33 mm portent le marquage CE et conviennent à la fois pour des applications médicales et de laboratoire en dehors des États-Unis. | |
Oui | |
Durapore en PVDF | |
0,22 μm | |
Faible liaison protéinique ; stérilisation de milieux de culture tissulaire, de solutions de protéines ou de solutions aqueuses | |
PVDF | |
Raccord Luer-Slip mâle | |
50Pack | |
113°F | |
113°F | |
Acrylique modifié | |
100 ml |