Learn More
Merck Filtres Millex™ avec Orifices d’entrée et de sortie pour tubulure en silicone
Protégez les sources de vide contre les éventuels dégâts causés par la contamination et l’humidité
Marque: Merck SLFG65000
1370.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Protégez les sources de vide contre les éventuels dégâts causés par la contamination et l’humidité
Les unités de filtration pour seringues Millex™ avec membrane hydrophobe Fluoropore™ ou membrane en PES Millipore Express™ PLUS sont idéales pour la stérilisation en ligne des gaz et la ventilation des récipients stériles, et les filtres avec la membrane Fluoropore™ peuvent également être utilisés pour la stérilisation ou la clarification des solutions organiques. Il existe également des unités de filtration spécialisées pour protéger les transducteurs d’hémodialyse du sang et de l’humidité. Les unités de filtration Millex™ de 50 mm sont particulièrement utiles pour la protection de la ligne de vide. Toutes les unités sont bidirectionnelles.Caractéristiques et avantages :
- Les unités de filtration spécialisées protègent les transducteurs d’hémodialyse du sang et de l’humidité
- Unités Millex™ de 50 mm idéales pour la protection de la ligne de vide
- Toutes les unités hydrophobes Millex™ en PTFE sont bidirectionnelles
Applications :
stérilisation des gaz, protection de la ligne de vide, ventilation des récipients stériles, stérilisation et clarification des solutions organiques
Spécification
Naturel | |
Oui | |
PTFE hydrophobe fluorophore | |
Non stérile | |
Préparation des échantillons pour l’analyse | |
PTFE | |
NPTM de 1/8 po | |
100Pack | |
4 L | |
50 mm |
HB-NPTM | |
Seringue | |
0,2 μm | |
19,6 cm2 | |
< 0,1 ml | |
Raccord cannelé avec embout Luer-Slip femelle à l’intérieur | |
4,1 bars (60 psi) | |
121°C | |
64 mm | |
5 cm |