Learn More
Honeywell™ Harnais-gilet de sécurité Miller H-Design™ Quick-Fit
Équipé d’un nouveau gilet léger qui peut être facilement installé ou retiré.
Marque:  Honeywell™ 1032889
Code produit. 15813896
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Harnais extensible 2 points Duraflex™
  • Ancrage avant et arrière (par des boucles de sangle) et boucles rapides.
  • Gilet en polyester léger et durable avec fermeture éclair à l’avant, poches multiples, rembourrage d’épaule supplémentaire et boucles latérales
  • Réglages multiples pour un ajustement parfait
  • Les goujons de pression entre la doublure et le gilet offrent un accès rapide pour inspecter le harnais
  • Le harnais et le gilet offrent une excellente résistance aux produits chimiques et à l’abrasion
  • Conçu pour des performances optimales dans toutes les conditions, le harnais-gilet extensible Duraflex™ combine tous les avantages d’un harnais Duraflex™ dans un gilet très confortable et pratique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
EN 361 / EN358 90004212
3
Noir
Veste de sécurité
2 boucles avec boucles automatiques
Conception en H
Duraflex
Nom du produit
Honeywell™ Harnais-gilet de sécurité Miller H-Design™ Quick-Fit > Taille 3, Noir/Vert