Learn More
Honeywell Safety Products™ Lunettes de sécurité Millenia
Click to view available options
Couleur de la monture:
Argent
Bleu
Noir
Teinte de la lentille:
Jaune
Miroir argenté
Transparent
Comprend:
Adjustable, breakaway Flexicord retainer
Dispositif de retenue Flexicord
Dispositif de retenue Flexicord réglable et à ouverture
Revêtement de la lentille:
Résistantes aux chocs, Anti-buée, Anti-UV
Résistantes aux chocs, Antirayures, Anti-UV
Description
Lunettes de sécurité tendance à verres plan avec structure enveloppante et verres résistants à l’abrasion et écrans de protection latéraux intégrés. Disponibles dans une gamme de couleurs de montures et de verres.
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | Catégorie EPI 2 CE, Assurance qualité ISO 9001/2000, Numéro de certificat CE EC1131, Numéro d’attestation CE EC1131 |
Revêtement de la lentille | Résistantes aux chocs, Anti-buée, Anti-UV |
Teinte de la lentille | Transparent |
Type de produit | Lunettes de sécurité |
À utiliser avec (application) | Administration, automobile, énergie ou électricité, laboratoire, médical et pharmaceutique et industrie du bois |
Couleur de la monture | Bleu |
Comprend | Dispositif de retenue Flexicord |
Nb par paquet | 1paire |
Poids (métrique) | 32 g |
Lens Material | Polycarbonate |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Honeywell Safety Products™ Lunettes de sécurité Millenia >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu