Learn More
Honeywell Safety Products™ Lunettes de sécurité Millenia
Click to view available options
Couleur de la monture:
Argent
Bleu
Noir
Teinte de la lentille:
Jaune
Miroir argenté
Transparent
Comprend:
Adjustable, breakaway Flexicord retainer
Dispositif de retenue Flexicord
Dispositif de retenue Flexicord réglable et à ouverture
Revêtement de la lentille:
Résistantes aux chocs, Anti-buée, Anti-UV
Résistantes aux chocs, Antirayures, Anti-UV
Description
- Pour une utilisation générale et une protection contre les chocs (45 m/s).
- Conviennent aux travaux mécaniques : broyage, tournage, meulage.
- Les verres en polycarbonate offrent une protection UV de 99,9 % jusqu’à 380 nm.
- Conception sensible à la tension et contrôle de la vision parallèle.
- Un ajustement équilibré et un plus grand confort visuel.
- Une sensation pratiquement sans poids.
- Dispositif de retenue Flexicord réglable et à rupture.
- Sécurité et commodité accrues dans l’environnement de travail actif.
- Conception unique de verres courbes à base 9.
- Excellentes qualités optiques et protection complète.
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | Catégorie EPI 2 CE, Assurance qualité ISO 9001/2000, Numéro de certificat CE EC1131, Numéro d’attestation CE EC1131 |
Revêtement de la lentille | Résistantes aux chocs, Antirayures, Anti-UV |
Teinte de la lentille | Transparent |
Type de produit | Lunettes de sécurité |
À utiliser avec (application) | Industries de l’administration, de l’agriculture, de l’automobile, du bâtiment, de la construction, de l’énergie, de l’électricité, du laboratoire, de la logistique, du médical et du pharmaceutique et l’industrie du bois |
Couleur de la monture | Argent |
Comprend | Dispositif de retenue Flexicord réglable et à ouverture |
Nb par paquet | 1paire |
Lens Material | Polycarbonate |
Matériau de la monture | Nylon |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Honeywell Safety Products™ Lunettes de sécurité Millenia >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu