Learn More
Sperian™ Lunettes de sécurité sportives Millenia™ Honeywell™
Click to view available options
Revêtement de la lentille:
Antibuée
Antirayures
Description
- Taille universelle
- Excellentes propriétés optiques
- Une monture légère à valeur ajoutée offre une protection supérieure des côtés et du front
- Livrées en standard avec une retenue Flexicord™
- Disponibles avec revêtement des verres anti-buée ou anti-rayures
Spécification
Spécification
Revêtement de la lentille | Antibuée |
Type de produit | Sport Millennia |
Couleur de la monture | Noir |
Nb par paquet | 1paire |
Poids (métrique) | 33 g |
Lens Material | Polycarbonate |
Matériau de la monture | Nylon |