Learn More
Corning™ Flacons à dilution pour le lait
Click to view available options
Bouche:
Large
Graduated:
Non
Description
Ces flacons à col étroit PYREX™ sont destinés au stockage général des solutions et au travail de culture tissulaire.
- Utilise un bouchon à vis phénolique fileté GPI 40-400 (réf 9999-40)
- Résiste à l’autoclavage à 121°C.
- Répond aux exigences relatives aux flacons de dilution du lait publiés par l’American Public Health Association (Association américaine de santé publique).
Compliance
Satisfait aux exigences énoncées dans le document intitulé APHA Standard Methods for the Examination of Dairy Products (méthodes normalisées de l’APHA pour l’examen des produits laitiers)
Spécification
Spécification
Capacité | 5 oz, 160 ml |
Capacité (métrique) | 160 ml |
Capacité (impériale) | 5 oz |
À utiliser avec (application) | Pour le stockage général de solutions et les cultures tissulaires |
Matériau | Verre borosilicaté |
Nbre par carton | 48/carton |
Nb par paquet | 12/Bte |
Stérilité | Non stérile |
Couleur de bouchon | Noir |
Graduated | Non |