Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Mike XL
Idéales pour travailler avec le métal avec une technologie optimale de confort, de ventilation et d’élimination de l’humidité. Un embout en acier parfaitement intégré protège les pieds contre la chute de morceaux de métal et d’autres menaces extérieures. Les semelles Gripforce™ DUO résistent à des températures élevées et résistent à l’huile et à l’essence.
264.00€
Spécification
Certifications/Conformité | EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 |
---|---|
Type de bouchon | Lacets |
Couleur | Noir |
Conception | Mike XL |
Matériau de revêtement | Cuir Nappa pleine fleur / cuir divisé |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15978121
|
Emma Safety Footwear
MM10035850 |
50 |
264.00€
1 paire |
Expédition estimée: 01-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15988121
|
Emma Safety Footwear
MM10035851 |
51 |
264.00€
1 paire |
Expédition estimée: 01-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15998121
|
Emma Safety Footwear
MM10035852 |
52 |
264.00€
1 paire |
Expédition estimée: 01-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15908131
|
Emma Safety Footwear
MM10035853 |
53 |
264.00€
1 paire |
Expédition estimée: 01-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle pour travaux humides
- Construction en cuir pleine fleur
- Semelle extérieure résistante à la chaleur en caoutchouc nitrile
Spécification
EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 | |
Noir | |
Cuir Nappa pleine fleur / cuir divisé | |
Acier |
Lacets | |
Mike XL | |
Cuir |