Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Mike XL
Idéales pour travailler avec le métal avec une technologie optimale de confort, de ventilation et d’élimination de l’humidité. Un embout en acier parfaitement intégré protège les pieds contre la chute de morceaux de métal et d’autres menaces extérieures. Les semelles Gripforce™ DUO résistent à des températures élevées et résistent à l’huile et à l’essence.
Marque: Emma Safety Footwear MM10035851
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle pour travaux humides
- Construction en cuir pleine fleur
- Semelle extérieure résistante à la chaleur en caoutchouc nitrile
Spécification
EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 | |
Noir | |
Cuir Nappa pleine fleur / cuir divisé | |
51 |
Lacets | |
Mike XL | |
Cuir | |
Acier |