Learn More
Thermo Scientific™ Incubateurs à CO2 Midi™
Code produit. 11799863 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11799863
Marque: Thermo Scientific™ 3404
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
L'incubateur Thermo Scientific Midi 40 est un système complet de 1,4 cu. ft. (40 L) avec un encombrement inférieur à 2 sq. ft. (0,6 m2).
L'incubateur Thermo Scientific Midi 40 est un système complet de 1,4 cu. ft. (40 L) avec un encombrement inférieur à 2 sq. ft. (0,6 m2).
Les incubateurs Midi 40 utilisent le système de contrôle à microprocesseur IntrLogic™ II à affichage alphanumérique des points de consigne de température, de CO2 d'alarme, de calibration et de fonctions de diagnostic. Contrôle amélioré par microprocesseur IntrLogic II pour le contrôle, la surveillance et l'affichage de tous les systèmes de l'incubateur pour une utilisation efficace et en toute sécurité.
Caractéristiques principales :
  • Offre un espace de culture personnalisé pratique pour des conditions d’incubation stables et pour éviter le risque de contamination
  • Idéal pour les exigences de petits volumes d’échantillons
  • Avec moins de 24″ (61 cm) de large, le Midi compact offre un affichage numérique de caractères alphanumériques afin de simplifier l’utilisation et la surveillance.
Contrôle par microprocesseur IntrLogic II
  • La calibration d’usine assure un gaz thermique précis
  • Contrôle du CO2 par conductivité thermique automatique effectué par un microprocesseur
  • Pavé tactile à trois boutons de commande et points de consigne de sécurité
  • Système d’alarme complet avec alertes sonores et visuelles pour la surveillance de la température et du CO2. Plage de températures : 5 °C au-dessus de la température ambiante jusqu’à 60 °C
  • Contrôle de la température ±0,1°C Affichage fluorescent sous vide hautement visible EasyView™
Structure :
  • Chambre renforcée permettant l’empilement
  • Revêtement anti-rayures, peinture résistante aux impacts pour un nettoyage facile
  • Porte extérieure solide se fermant délicatement contre la chambre avec un joint magnétique
  • Porte intérieure en verre trempé chauffée par la porte extérieure pour éviter toute condensation
  • Joint en silicone non poreux assurant l‘intégrité de la chambre
  • Chambre intérieure en acier inoxydable
  • Chauffage radiant au niveau des parois assurant une température uniforme et une convection naturelle
  • Quatre étagères en acier inoxydable
  • Bac à eau chauffé et amovible générant des valeurs d’HR jusqu’à 95 % avec taux de récupération rapide pour favoriser des conditions de culture optimale des cellules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacité (impériale) 1.4 pied cube
Certifications/Conformité CE, UL, cUL
Description Incubateur unique de 40 l
Capacité (métrique) 40 l
Matériau de la cuve En acier inox poli
Plage de concentrations en CO2 0 à 20%
Technologie de capteur de CO2 Capteur CT
Éclairage DEL
Matériau Acier inoxydable
Contrôle de l’oxygène Néant
Humidité relative < 90 % à 37°C
Plage de températures (métrique) 5° à 60°C
Type Incubateur à CO2
Source d’humidité eau Pan
Dimensions (P x l x H) intérieures 35.5 x 30.5 x 35.5 cm (14 x 12 x 14 in)
Dimensions (L x l x H) 59.7 x 47 x 46.5 cm (23.5 x 18.5 x 18 in)
Poids (impériale) 60 lb
Alimentation électrique 230V 50/60 Hz
Tension 230 V